Få mere at vide
Hydroxy Tyrosol (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxytyrosol |
| CAS | 10597-60-1 |
| Molekylær formel | C8 H10 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Phenethyl alcohol, 3,4-dihydroxy- (6CI,7CI,8CI), 4-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzenediol, 1-(2-Hydroxyethyl)-3,4-dihydroxybenzene, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl alcohol, 3,4-DHPEA, 3,4-Dihydroxy-β-phenethyl alcohol, 3,4-Dihydroxybenzeneethanol, 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol, 3,4-Dihydroxyphenylethanol, 3,4-Dihydroxyphenylethyl alcohol, 3-Hydroxytyrosol, Ba 2774, Homoprotocatechuyl alcohol, Hydroxytyrosol, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2 |
| SMIL | OCCc1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 4-(2-hydroxyethyl)benzen-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.16 |
| Formel vægt | 154.063 |