Få mere at vide
[Hydroxy(tosyloxy)iod] benzen, TRC
Artikelnummer. 30399618
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30399618 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30399618 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9621532.5G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
CAS 27126-76-7
Molekylær formel C13H13O4SI
Mængde 2.5 g
Synonym Hydroxy(4-methylbenzenesulfonato-kO)phenyliodine, HTIB, Hydroxy(4-methylbenzenesulfonato-O)phenyliodine, Hydroxy(phenyl)iodo Tosylate, Koser's Reagent, NSC 294176, Phenyliodoso Hydroxide Tosylate, Phenyliodosyl Hydroxide Tosylate, Reagents, Koser's, [Hydroxy(4-toluenesulfonato)iodo]benzene, [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
InChI formel InChI=1S/C13H13IO4S/c1-11-7-9-13(10-8-11)19(16,17)18-14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10,15H,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OI(O)c2ccccc2
IUPAC navn [hydroxy(phenyl)-λ^{3}-iodanyl] 4-methylbenzensulfonat
Molekylvægt (g/mol) 392.2
Formel vægt 391.9579