Få mere at vide
Hydroxy Torsemide-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxy Torsemide-d7 |
| CAS | 1329613-35-5 |
| Molekylær formel | C16H13D7N4O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-[[3-(Hydroxymethyl)phenyl]amino]-N-[[(1-methylethyl-d7)amino]carbonyl]-3-pyridinesulfonamide, AC 3534-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N4O4S/c1-11(2)18-16(22)20-25(23,24)15-9-17-7-6-14(15)19-13-5-3-4-12(8-13)10-21/h3-9,11,21H,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,18,20,22)/i1D3,2D3,11D |
| SMIL | O=C(NC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])NS(C1=CN=CC=C1NC2=CC=CC(CO)=C2)(=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.46 |
| Formel vægt | 371.1645 |