Få mere at vide
Hydroxy Sulfentrazone, TRC
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Sulfentrazone-hydroxymethyl |
| CAS | 134390-99-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11 H10 Cl2 F2 N4 O4 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Methanesulfonamide, N-[2,4-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-(hydroxymethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]-, N-[2,4-Dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-(hydroxymethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]methanesulfonamide, Hydroxy Sulfentrazone, Methanesulfonamide, N-[2,4-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-(hydroxymethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]-, N-[2,4-Dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-(hydroxymethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]methanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10Cl2F2N4O4S/c1-24(22,23)17-7-3-8(6(13)2-5(7)12)19-11(21)18(10(14)15)9(4-20)16-19/h2-3,10,17,20H,4H2,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)Nc1cc(N2N=C(CO)N(C(F)F)C2=O)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | N-[2,4-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-3-(hydroxymethyl)-5-oxo-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]methanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 403.189 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?