Få mere at vide
Hydroxy Saxagliptin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | hydroxy Saxagliptin |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25N3O3/c19-6-12-1-11-2-13(11)21(12)15(22)14(20)16-3-10-4-17(23,7-16)9-18(24,5-10)8-16/h10-14,23-24H,1-5,7-9,20H2/t10?,11-,12+,13+,14-,16?,17?,18?/m1/s1 |
| Formel vægt | 331.1896 |