Få mere at vide
Hydroxy Pioglitazone (M-VII), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxy Pioglitazone (M-VII) |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O4S/c22-9-7-14-1-4-15(20-12-14)8-10-25-16-5-2-13(3-6-16)11-17-18(23)21-19(24)26-17/h1-6,12,17,22H,7-11H2,(H,21,23,24) |
| Formel vægt | 372.1144 |