missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hydroxy Pioglitazon (M-II) (blanding af diastereomerer), TRC

Artikelnummer. 30398082
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30398082 10 mg
30391265 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30398082 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95208010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 101931-00-4
Molekylær formel C19 H20 N2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 372.44
Synonym 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)-2-hydroxyethoxy]phenyl]methyl]-, 5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)-2-hydroxy-ethoxy]phenyl]methyl]thiazolidine-2,4-dione
IUPAC navn 5-[[4-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)-2-hydroxyethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidin-2,4-dione
SMIL CCc1ccc(nc1)C(O)COc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hydroxy Pioglitazone (M-II) (Mixture of Diastereomers)
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H20N2O4S/c1-2-12-5-8-15(20-10-12)16(22)11-25-14-6-3-13(4-7-14)9-17-18(23)21-19(24)26-17/h3-8,10,16-17,22H,2,9,11H2,1H3,(H,21,23,24)
Formel vægt 372.1144
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.