Få mere at vide
Hydroxy Pioglitazon (M-II) (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30391265
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30391265 100 mg
30398082 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30391265 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH952080100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101931-00-4
Molekylær formel C19 H20 N2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 372.44
Synonym 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)-2-hydroxyethoxy]phenyl]methyl]-, 5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)-2-hydroxy-ethoxy]phenyl]methyl]thiazolidine-2,4-dione
IUPAC navn 5-[[4-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)-2-hydroxyethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidin-2,4-dione
SMIL CCc1ccc(nc1)C(O)COc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxy Pioglitazone (M-II) (Mixture of Diastereomers)
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H20N2O4S/c1-2-12-5-8-15(20-10-12)16(22)11-25-14-6-3-13(4-7-14)9-17-18(23)21-19(24)26-17/h3-8,10,16-17,22H,2,9,11H2,1H3,(H,21,23,24)
Formel vægt 372.1144