Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Hydroxy Naphthol Blue, Dinatriumsalt, Ren
Artikelnummer. p-3734491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Artikelnummer. 10450671
Brand: Thermo Scientific Chemicals 204880050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 165660-27-5 | C20H12N2Na2O11S3 | 600.495 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 165660-27-5
Molekylær formel C20H12N2Na2O11S3
Molekylvægt (g/mol) 600.495
MDL nummer MFCD00004075
InChI nøgle LXJHFXHZWYBBKJ-LUUCHEBKSA-N
Synonym 2,2'-Dihydroxy-1,1'-azonaphthalene-3',4,6'-trisulfonic acid disodium salt
PubChem CID 131849366
IUPAC navn 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1-yliden)hydrazinyl]naphthalen-2,7-disulfonsyre;natrium
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt
Smeltepunkt 274.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 598.47
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Egnethed (for calcium determination) passes
Farve Blå til lilla
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hydroxynapthol bluedisodium