Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Hydroxy Naphthol Blue, Dinatriumsalt, Ren
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt |
| Smeltepunkt | 274.0°C |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Formel vægt | 598.47 |
| Grad | ACS-reagens |
| Emballage | Glasflaske |
| Egnethed | (for calcium determination) passes |
| Farve | Blå til lilla |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: hydroxynapthol bluedisodium