Få mere at vide
Hydroxy naphthol blåt dinatriumsalt, til ACS-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11432852 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432852 100 g 100g
11422852 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432852 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215252980
Kemiske identifikatorer
CAS 165660-27-5
Molekylær formel C20H14N2Na2O11S3
Molekylvægt (g/mol) 600.495
InChI nøgle LXJHFXHZWYBBKJ-LUUCHEBKSA-N
Synonym `-(2-naphtholazo-3, 6-disulfonic acid)-2-naphthol-4-sulfonic acid trisodium salt, calcium indicator on sodium chloride
PubChem CID 131849366
IUPAC navn 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1-yliden)hydrazinyl]naphthalen-2,7-disulfonsyre;natrium
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxy naphthol blue disodium salt
Navn note For ACS analysis
Formel vægt 598.5
Farve Sort til blå
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxy Naphthol Blue Disodium Salt, ACS
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hydroxy napthal bluedisodium salt