Få mere at vide
Hydroxy naphthol blåt dinatriumsalt, til ACS-analyse, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxy naphthol blue disodium salt |
| Navn note | For ACS analysis |
| Formel vægt | 598.5 |
| Farve | Sort til blå |
| Mængde | 10 g |
| Fysisk form | Pulver |