Få mere at vide
Hydroxy naphthol blåt dinatriumsalt, til ACS-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11422852 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422852 10 g -
11432852 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422852 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215252910
Kemiske identifikatorer
CAS 165660-27-5
Molekylær formel C20H14N2Na2O11S3
Molekylvægt (g/mol) 600.495
InChI nøgle LXJHFXHZWYBBKJ-LUUCHEBKSA-N
Synonym `-(2-naphtholazo-3, 6-disulfonic acid)-2-naphthol-4-sulfonic acid trisodium salt, calcium indicator on sodium chloride
PubChem CID 131849366
IUPAC navn 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1-yliden)hydrazinyl]naphthalen-2,7-disulfonsyre;natrium
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxy naphthol blue disodium salt
Navn note For ACS analysis
Formel vægt 598.5
Farve Sort til blå
Mængde 10 g
Fysisk form Pulver