Få mere at vide
Hydroxy Metronidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metronidazole-hydroxy |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O4/c10-2-1-8-5(4-11)7-3-6(8)9(12)13/h3,10-11H,1-2,4H2 |
| Formel vægt | 187.0593 |
| Procent renhed | >95% |