missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hydroxy Meprobamate, TRC

Artikelnummer. 30135413
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135413 100 mg
30008349 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135413 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH945100100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3567-43-9
Molekylær formel C9H18N2O5
Molekylvægt (g/mol) 234.25
Synonym 2-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methyl-1,4-pentanediol 1-Carbamate, Carbamic Acid 2-(2-Hydroxypropyl)-2-methyltrimethylene Ester;
IUPAC navn [2-(carbamoyloxymethyl)-4-hydroxy-2-methylpentyl] carbamate
SMIL CC(CC(C)(COC(=O)N)COC(=O)N)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hydroxy Meprobamate
InChI formel InChI=1S/C9H18N2O5/c1-6(12)3-9(2,4-15-7(10)13)5-16-8(11)14/h6,12H,3-5H2,1-2H3,(H2,10,13)(H2,11,14)
Mængde 100 mg
Formel vægt 234.1216
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.