Få mere at vide
Hydroxy Melphalan (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | hydroxy Melphalan |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19ClN2O3/c14-5-6-16(7-8-17)11-3-1-10(2-4-11)9-12(15)13(18)19/h1-4,12,17H,5-9,15H2,(H,18,19)/t12-/m0/s1 |
| Formel vægt | 286.1084 |