Få mere at vide
Hydroxy Itraconazole, MedChemExpress
Beskrivelse
Hydroxy Itraconazole (Itraconazole metabolite Hydroxy Itraconazole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxy Itraconazole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 112559-91-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C35H38Cl2N8O5 |
| Synonym | Itraconazole metabolite Hydroxy Itraconazole R-63373 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (138.58 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C1N(C(C)C(O)C)N=CN1C2=CC=C(N3CCN(C4=CC=C(OCC5OC(CN6N=CN=C6)(C7=CC=C(Cl)C=C7Cl)OC5)C=C4)CC3)C=C2 |
| Vis mere |