Få mere at vide
Hydroxy Ipronidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ipronidazole-hydroxy |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O3/c1-7(2,11)6-8-4-5(9(6)3)10(12)13/h4,11H,1-3H3 |
| Formel vægt | 185.08 |
| Procent renhed | >95% |