Få mere at vide
Hydroxy Ibuprofen, TRC
Artikelnummer. 30136713
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136713 100 mg
30040593 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136713 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH943200100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53949-54-5
Molekylær formel C13 H18 O3
Molekylvægt (g/mol) 222.28
Synonym Benzeneacetic acid, 4-(3-hydroxy-2-methylpropyl)-α-methyl-, 2-[4-(3-Hydroxy-2-methyl-propyl)phenyl]propanoic acid, 4-(3-Hydroxy-2-methylpropyl)-α-methylbenzeneacetic acid, 2,4'-(2-Hydroxymethylpropyl)phenylpropionic acid, 2-[4-(2-Hydroxymethylpropyl)phenyl]propanoic acid, 3-Hydroxyibuprofen
IUPAC navn 2-[4-(3-hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
SMIL CC(CO)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-(2-Hydroxymethylpropyl)phenyl]propanoic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18O3/c1-9(8-14)7-11-3-5-12(6-4-11)10(2)13(15)16/h3-6,9-10,14H,7-8H2,1-2H3,(H,15,16)
Formel vægt 222.1256