Få mere at vide
Hydroxy Fasudil Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxyfasudil Hydrochloride |
| CAS | 155558-32-0 |
| Molekylær formel | C14 H17 N3 O3 S . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O3S.ClH/c18-14-12-3-1-4-13(11(12)5-7-16-14)21(19,20)17-9-2-6-15-8-10-17;/h1,3-5,7,15H,2,6,8-10H2,(H,16,18);1H |
| SMIL | Cl.Oc1nccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCCNCC3 |
| IUPAC navn | 5-(1,4-diazepan-1-ylsulfonyl)isoquinolin-1-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.83 |
| Formel vægt | 343.0757 |