Få mere at vide
Hydroxy Empagliflozin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxy Empagliflozin |
| CAS | 2137418-13-2 |
| Molekylær formel | C23 H27 Cl O8 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Hydroxy Empagliflozin, D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[hydroxy[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-, (1S)- (ACI), (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[hydroxy[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-D-glucitol (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27ClO8/c24-17-6-3-13(23-22(29)21(28)20(27)18(10-25)32-23)9-16(17)19(26)12-1-4-14(5-2-12)31-15-7-8-30-11-15/h1-6,9,15,18-23,25-29H,7-8,10-11H2/t15-,18+,19?,20+,21-,22+,23-/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2ccc(Cl)c(c2)C(O)c3ccc(O[C@H]4CCOC4)cc3 |
| IUPAC navn | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[hydroxy-[4-[(3S)-oxolan-3-yl]oxyphenyl]methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.909 |
| Formel vægt | 466.139 |