Få mere at vide
Hydroxy Ebastine-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxy Ebastine-d5 |
| CAS | 1189954-07-1 |
| Molekylær formel | C32H34D5NO3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-[4-(Diphenylmethoxy-d5)-1-piperidinyl]-1-[4-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)phenyl]-1-butanone |
| InChI formel | InChI=1S/C32H39NO3/c1-32(2,24-34)28-17-15-25(16-18-28)30(35)14-9-21-33-22-19-29(20-23-33)36-31(26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27/h3-8,10-13,15-18,29,31,34H,9,14,19-24H2,1-2H3/i3D,5D,6D,10D,11D |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(C(C)(C)CO)C=C1)CCCN(CC2)CCC2OC(C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])C4=CC=CC=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 490.69 |
| Formel vægt | 490.3244 |