missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hydroxy Donepezil(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxy Donepezil (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 197010-20-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24 H29 N O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-2-[hydroxy[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-5,6-dimethoxy-, 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)hydroxymethyl]-5,6-dimethoxyindan-1-one, Hydroxy Donepezil, Hydroxydonepezil |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO4/c1-28-21-13-18-12-20(24(27)19(18)14-22(21)29-2)23(26)17-8-10-25(11-9-17)15-16-6-4-3-5-7-16/h3-7,13-14,17,20,23,26H,8-12,15H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc2CC(C(O)C3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC |
| IUPAC navn | 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)-hydroxymethyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 395.4914 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?