Få mere at vide
Hydroxycyclophosphamid Semicarbazone (80%), TRC
Artikelnummer. 30137858
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137858 25 mg
30011596 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137858 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH92630525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53948-46-2
Molekylær formel C8H18Cl2N5O3P
Molekylvægt (g/mol) 334.14
Synonym N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidic Acid 3-[2-(Aminocarbonyl)hydrazinylidene]propyl Ester, NSC 319519, Aldophosphamide Semicarbazone;
SMIL O=P(N(CCCl)CCCl)(N)OCC/C=N/NC(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxy Cyclophosphamide Semicarbazone
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H18Cl2N5O3P/c9-2-5-15(6-3-10)19(12,17)18-7-1-4-13-14-8(11)16/h4H,1-3,5-7H2,(H2,12,17)(H3,11,14,16)/b13-4+
Formel vægt 333.0524