Få mere at vide
Hydroxy Cyclophosphamide O-Methyloxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxy Cyclophosphamide O-Methyloxime |
| CAS | 343967-21-5 |
| Molekylær formel | C8 H18 Cl2 N3 O3 P |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Methoxyiminophosphamide, N,N-Bis(2-chloroethyl-phosphorodiamidic Acid 3-(Methoxyimino)propyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18Cl2N3O3P/c1-15-12-5-2-8-16-17(11,14)13(6-3-9)7-4-10/h5H,2-4,6-8H2,1H3,(H2,11,14)/b12-5+ |
| SMIL | CO\N=C\CCOP(=O)(N)N(CCCl)CCCl |
| IUPAC navn | N-[amino-[(3E)-3-methoxyiminopropoxy]phosphoryl]-2-chloro-N-(2-chloroethyl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.126 |
| Formel vægt | 305.0463 |