missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hydroxy Chlorothalonil, TRC

Artikelnummer. 30008199
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008199 1 g
18012820 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008199 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8250601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 28343-61-5
Molekylær formel C8 H Cl3 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 247.47
Synonym Isophthalonitrile, 2,4,5-trichloro-6-hydroxy- (8CI), 2,4,5-Trichloro-6-hydroxy-1,3-benzenedicarbonitrile, 1,3-Dicyano-4-hydroxy-2,5,6-trichlorobenzene, 2,5,6-Trichloro-4-hydroxy-1,3-benzenedicarbonitrile, 4-Hydroxy-2,5,6-trichloroisophthalonitrile, 4-Hydroxychlorothalonil, Hydroxychlorothalonil, SDS 3701, R182281
IUPAC navn 2,4,5-trichloro-6-hydroxybenzene-1,3-dicarbonitrile
SMIL Oc1c(Cl)c(Cl)c(C#N)c(Cl)c1C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hydroxy Chlorothalonil
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8HCl3N2O/c9-5-3(1-12)6(10)7(11)8(14)4(5)2-13/h14H
Formel vægt 245.9154
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.