Learn More
Hydroxy Bupropion, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxy Bupropion |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClNO2/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 255.1026 |
| Procent renhed | >95% |