Få mere at vide
Hydroxy Bupropion Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxy Bupropion Hydrochloride |
| CAS | 866563-95-3 |
| Molekylær formel | C13H18ClNO2 . HCl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClNO2.ClH/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10;/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3;1H |
| SMIL | ClC1=CC=CC(C2(OCC(C)(NC2C)C)O)=C1.Cl |
| IUPAC navn | 2-(3-chlorophenyl)-3,5,5-trimethylmorpholin-2-ol hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.2 |
| Formel vægt | 291.08 |