Få mere at vide
Hydroxy Bupropion-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxy Bupropion-d6 |
| CAS | 1216893-18-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13H12D6ClNO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-2-(3’-chlorophenyl)-3,5,5-trimethylmorpholine-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClNO2/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| SMIL | OC1(C2=CC(Cl)=CC=C2)C(C)NC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CO1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.78 |
| Formel vægt | 261.1403 |
| Vis mere |