Få mere at vide
Hydroxy Brimonidin Trifluoreddikesyre Salt, TRC
Artikelnummer. 17982605
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17982605 25 mg -
17952605 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17982605 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH83000025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1391054-10-6
Molekylær formel C11 H12 Br N5 O . C2 H F3 O2
Molekylvægt (g/mol) 424.1732
Synonym Brimonidine EP Impurity G
IUPAC navn 1-(2-aminoethyl)-3-(5-bromoquinoxalin-6-yl)urinstof; 2,2,2-trifluoreddikesyre
SMIL NCCNC(=O)Nc1ccc2nccnc2c1Br.OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxy Brimonidine Trifluoroacetic Acid Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12BrN5O.C2HF3O2/c12-9-7(17-11(18)16-4-3-13)1-2-8-10(9)15-6-5-14-8;3-2(4,5)1(6)7/h1-2,5-6H,3-4,13H2,(H2,16,17,18);(H,6,7)
Formel vægt 423.0154
Procent renhed >95%