Få mere at vide
Hydroxy Bosentan, TRC
Artikelnummer. 30402001
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30402001 1 mg
30404709 10 mg
30406570 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30402001 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8302701MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 253688-60-7
Molekylær formel C27 H29 N5 O7 S
Molekylvægt (g/mol) 567.61
Synonym Benzenesulfonamide, 4-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-, 4-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]benzenesulfonamide, Hydroxybosentan, Ro 48-5033, Ro 48-8634
IUPAC navn N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)-2-pyrimidin-2-ylpyrimidin-4-yl]-4-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)benzensulfonamid
SMIL COc1ccccc1Oc2c(NS(=O)(=O)c3ccc(cc3)C(C)(C)CO)nc(nc2OCCO)c4ncccn4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxy Bosentan
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C27H29N5O7S/c1-27(2,17-34)18-9-11-19(12-10-18)40(35,36)32-23-22(39-21-8-5-4-7-20(21)37-3)26(38-16-15-33)31-25(30-23)24-28-13-6-14-29-24/h4-14,33-34H,15-17H2,1-3H3,(H,30,31,32)
Formel vægt 567.1788