Få mere at vide
Hydroxy Bosentan-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | hydroxy Bosentan-d4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H29N5O7S/c1-27(2,17-34)18-9-11-19(12-10-18)40(35,36)32-23-22(39-21-8-5-4-7-20(21)37-3)26(38-16-15-33)31-25(30-23)24-28-13-6-14-29-24/h4-14,33-34H,15-17H2,1-3H3,(H,30,31,32)/i15D2,16D2 |
| Formel vægt | 571.2039 |