Få mere at vide
Hydroxy Atrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxyatrazine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N5O/c1-4-9-6-11-7(10-5(2)3)13-8(14)12-6/h5H,4H2,1-3H3,(H3,9,10,11,12,13,14) |
| Formel vægt | 197.1277 |