Få mere at vide
Hydroxy Atrazine-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atrazine-2-hydroxyD5 |
| CAS | 1276197-25-1 |
| Molekylær formel | C8 2H5 H10 N5 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Atrazine-2-hydroxy D5, Atrazine-2-hydroxy D5 (ethyl D5), 4-(Isopropylamino)-6-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethylamino)-1,3,5-triazin-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N5O/c1-4-9-6-11-7(10-5(2)3)13-8(14)12-6/h5H,4H2,1-3H3,(H3,9,10,11,12,13,14)/i1D3,4D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(O)nc(NC(C)C)n1 |
| IUPAC navn | 4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethylamino)-6-(propan-2-ylamino)-1,3,5-triazin-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.27 |
| Formel vægt | 202.159 |