missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hydroxy Adapalene, TRC

Artikelnummer. 17914045
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17914045 25 mg
17963175 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17914045 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH75004525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1346599-76-5
Molekylær formel C28H28O4
Molekylvægt (g/mol) 428.52
Synonym 6-[3-(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthalenecarboxylic Acid
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C2=CC3=C(C=C2)C=C(C=C3)C(=O)O)C45CC6CC(C4)CC(C6)(C5)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hydroxy Adapalene
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C28H28O4/c1-32-25-7-6-22(20-2-3-21-10-23(26(29)30)5-4-19(21)9-20)11-24(25)27-12-17-8-18(13-27)15-28(31,14-17)16-27/h2-7,9-11,17-18,31H,8,12-16H2,1H3,(H,29,30)
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.