Få mere at vide
Hydroxy-2-phenylpropylcarbamat, TRC
Artikelnummer. 30137638
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137638 5 mg
30134466 100 mg
30003720 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137638 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9512455MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25451-53-0
Molekylær formel C10H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 195.22
Synonym 2-Phenyl-1,3-propanediol 1-Carbamate, 2-Phenyl-1,3-propanediol Monocarbamate, 2-Phenyl-1,3-propanediol Monocarbamate, 2-Phenyl-1,3-propanediyl Monocarbamate, Sch 54388, W 873, USP Felbamate Related Compound A;
IUPAC navn (3-hydroxy-2-phenylpropyl) carbamat
SMIL NC(OCC(C1=CC=CC=C1)CO)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxy-2-phenylpropyl Carbamate
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13NO3/c11-10(13)14-7-9(6-12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,12H,6-7H2,(H2,11,13)
Formel vægt 195.0895