Få mere at vide
(Hydroxy-2-naphthylmethyl)phosphonsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446069
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446069 5 mg 5mg
15456069 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446069 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63913.#0
Request Bulk or Custom Format
En selektiv insulinreceptor tyrosinkinasehæmmer
En selektiv insulinreceptor tyrosinkinasehæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132541-52-7
Molekylær formel C11H11O4P
Molekylvægt (g/mol) 238.179
MDL nummer MFCD00674174
InChI nøgle AMJJLDJPDLKNJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hnmpa, hydroxy-2-naphthalenylmethyl phosphonic acid, hydroxy 2-naphthyl methanephosphonic acid, hydroxy naphthalen-2-yl methylphosphonic acid, hydroxy naphthalen-2-yl methyl phosphonic acid, phosphonic acid, p-hydroxy-2-naphthalenylmethyl, oh-name-pa, acmc-1cglf, biomolki_000021, biomolki2_000010
PubChem CID 129317
IUPAC navn [hydroxy(naphthalen-2-yl)methyl]phosphonsyre
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(O)P(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Hydroxy-2-naphthylmethyl)phosphonic acid
Farve Hvid
Mængde 5 mg
Formel vægt 238.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof