Få mere at vide
Hydroxy(2-nafthyl)metanfosfonsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxy(2-naphthyl)methanephosphonic Acid |
| CAS | 132541-52-7 |
| Molekylær formel | C11H11O4P |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | P-(Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, (Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, HNMPA |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11O4P/c12-11(16(13,14)15)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11-12H,(H2,13,14,15) |
| SMIL | OC(c1ccc2ccccc2c1)P(=O)(O)O |
| IUPAC navn | [hydroxy(naphthalen-2-yl)methyl]fosfonsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.18 |
| Formel vægt | 238.0395 |