Få mere at vide
Hydroxy(2-nafthyl)metanfosfonsyre, TRC
Artikelnummer. 30396736
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30396736 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30396736 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94857510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxy(2-naphthyl)methanephosphonic Acid
CAS 132541-52-7
Molekylær formel C11H11O4P
Mængde 10 mg
Synonym P-(Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, (Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, HNMPA
InChI formel InChI=1S/C11H11O4P/c12-11(16(13,14)15)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11-12H,(H2,13,14,15)
SMIL OC(c1ccc2ccccc2c1)P(=O)(O)O
IUPAC navn [hydroxy(naphthalen-2-yl)methyl]fosfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 238.18
Formel vægt 238.0395