Få mere at vide
Hydroxy[[2-[[[2-(2-methoxyethoxy)propyl]amino]carbonyl]phenoxy]acetato(2-)]mercurate(1-) Coordination Compound, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxy[(2-[([2-(2-methoxyethoxy)propyl]amino)carbonyl]phenoxy)acetato(2-)]mercurate(1-) Coordination Compound |
| CAS | 740747-76-6 |
| Molekylær formel | C15H21HgNO7 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Merethoxylline |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O5/c1-5-14(16(17)19-12(2)3)10-9-13(4)20-21-15-8-6-7-11-18-15/h12-15H,5-11H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)OC(C(CC)CCC(OOC1CCCCO1)C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 527.92 |