Få mere at vide
Hydrotalcit, syntetisk, TRC
Artikelnummer. 30012786
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012786 10 g
30137859 100 g
30136483 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012786 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH71483510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11097-59-9
Molekylær formel CO3 . 6Mg . 4HO . 4H2O . 2AlH6O6
Molekylvægt (g/mol) 603.977
IUPAC navn hexamagnesium; hexahydroxyaluminium; karbonat; tetrahydroxid; tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].O[Al](O)(O)(O)(O)O.O[Al](O)(O)(O)(O)O.[O-]C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrotalcite, synthetic
Mængde 10 g
Synonym (2,5-dichlorophenyl)sulfanylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane, Magnesium, (carbonato)hexadecahydroxydialuminumhexa-, Aluminum, (carbonato)hexadecahydroxyhexamagnesiodi-, Carbonic acid, aluminum-magnesium complex, Magnesium aluminum hydroxycarbonate, Aluminum magnesium carbonate hydroxide, Magnesium aluminum hydroxy carbonate, Mg Al Hydrotalcite
InChI formel InChI=1S/CH2O3.2Al.6Mg.20H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;;;;;20*1H2/q;2*+6;6*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-18
Formel vægt 601.9409