Få mere at vide
Hydroquinonesulfonsyre kaliumsalt, 98+%
Beskrivelse
Det anvendes i syntesen og egenskaberne af sulfonerede polyarylenethernitrilcopolymerer til PEM med høj termisk stabilitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til PEM med høj termisk stabilitet.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroquinonesulfonic acid potassium salt |
| Smeltepunkt | ∽251 °C (dekomponering) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 5187027 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 228.27 |
| Procent renhed | ≥98% |