Få mere at vide
Hydroquinon, TRC
Artikelnummer. 17940965
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
17940965 5 g
1 options
Artikelnummer. 17940965 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH7147155G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroquinone
CAS 123-31-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 H6 O2
Mængde 5 g
Synonym Hydroquinone, 1,4-Benzoquinol, 1,4-Dihydroxybenzene, 1,4-Phenylenediol, 1,4-p-Benzenediol, 4-Hydroxyphenol, Aida, Arctuvin, BQ(H), Benzohydroquinone, Benzoquinol, Black & White Bleaching Cream, Diak 5, Dihydroquinone, Eldopacque, Eldopaque, Eldopaque Forte, Eldoquin, Eldoquin Forte, HE 5, Hydroquinol, NSC 9247, Phiaquin, Quinol, Solaquin Forte, Solution Q, Tecquinol, Tenox HQ, p-Benzenediol, p-Dihydroquinone, p-Dihydroxybenzene, p-Dioxybenzene, p-Hydroquinone, p-Hydroxyphenol, p-Phenylenediol, p-Quin
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
SMIL Oc1ccc(O)cc1
IUPAC navn Benzol-1,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 110.11
Formel vægt 110.0368
Procent renhed >95%