Få mere at vide
Hydroquinone sulfonic acid, potassium salt, tech., ACROS Organics™
Artikelnummer. 10021841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10021841 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10021841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 354680050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroquinone sulfonic acid, potassium salt
Navn note tech.
CAS 21799-87-1
Farve White to Gray
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C6H5KO5S
Lineær formel (HO)2C6H3SO3K
MDL nummer MFCD00007475
Mængde 5 g
Synonym potassium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate, hydroquinonesulfonic acid potassium salt, potassium2,5-dihydroxybenzenesulfonate, unii-249e3f00ep, benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, monopotassium salt, 2,5-dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt, potassium hydroquinonesulfonate, hydroquinone sulfonic acid potassium salt, hydroquinone sulfonic acid, potassium salt, benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, potassium salt 1:1
InChI nøgle VKDSBABHIXQFKH-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)S(=O)(=O)[O-])O.[K+]
IUPAC navn potassium;2,5-dihydroxybenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 228.259
PubChem CID 23672329
Formel vægt 228.25
Grad Technical
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroquinone sulfonic acid, potassium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.