Få mere at vide
Hydroquinone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15861801
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15861801 1 kg
15816760 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15861801 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8223331000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-31-9
Tekniske data
Smeltepunkt 172°C (decomposition)
Tæthed 1.358 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 287°C/1013 hPa
Molekylær formel C6H4(OH)2
MDL nummer MFCD00002339
Mængde 1 kg
Synonym Hydroquinone, 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol, Hydroquinone
Molekylvægt (g/mol) 110.11