Få mere at vide
Hydroquinon, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327857
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30327857 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30327857 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC14223000100MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroquinone
CAS 123-31-9
Analyt- eller komponentnavne Hydroquinone
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C6 H6 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Calcium Dobesilate Monohydrate Imp. A (EP), Dobesilate Imp. A (EP), Hydroquinone, 1,4-Benzoquinol, 1,4-Dihydroxybenzene, 1,4-Phenylenediol, 1,4-p-Benzenediol, 4-Hydroxyphenol, Aida, Arctuvin, BQ(H), Benzohydroquinone, Benzoquinol, Black & White Bleaching Cream, Diak 5, Dihydroquinone, Eldopacque, Eldopaque, Eldopaque Forte, Eldoquin, Eldoquin Forte, HE 5, Hydroquinol, NSC 9247, Phiaquin, Quinol, Solaquin Forte, Solution Q, Tecquinol, Tenox HQ, p-Benzenediol, p-Dihydroquinone, p-Dihydroxybenzene, p-Dioxybenzene, p-Hydroquinone, p-Hydroxyphenol, p-Phenylenediol, p-Quin, Calcium Dobesilate Monohydrate Impurity A, Etamsylate Impurity A, Calcium Dobesilate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
SMIL Oc1ccc(O)cc1
IUPAC navn Benzol-1,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 110.11
Mængde 100 mg
Formel vægt 110,0368 g/mol