Få mere at vide
Hydroquinon-d4, TRC
Artikelnummer. 30138267
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138267 50 mg
30134837 500 mg
17909249 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30138267 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH71471750MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25294-85-3
Molekylær formel C6H2D4O2
Molekylvægt (g/mol) 114.14
Synonym Hydroquinone (ring D4), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-diol, Hydroquinone-2,3,5,6-d4 (8CI), (2H4)Benzene-1,4-diol, 1,4-Benzenediol-d4, 1,4-Benzoquinol-d4, 1,4-Dihydroxybenzene-d4, Dihydroquinone-d4, Eldopacque-d4, Eldopaque-d4, Eldopaque Forte-d4, Eldoquin-d4, 4-Hydroxyphenol-d4, p-Hydroxyphenol-d4, p-Phenylenediol-d4, p-Quinol-d4;
IUPAC navn 2,3,5,6-tetradeuteriobenzen-1,4-diol
SMIL [2H]c1c([2H])c(O)c([2H])c([2H])c1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroquinone-d4
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D
Formel vægt 114.0619