Få mere at vide
Hydroquinon D4 (ring D4), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322150
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30322150 50 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30322150 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC14223010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroquinone-d4
CAS 25294-85-3
Molekylær formel C6H2D4O2
Mængde 50 mg
Synonym 1,4-Benzenediol-d4, 1,4-Benzoquinol-d4, 1,4-Dihydroxybenzene-d4, Dihydroquinone-d4, Eldopacque-d4, Eldopaque-d4, Eldopaque Forte-d4, Eldoquin-d4, 4-Hydroxyphenol-d4, p-Hydroxyphenol-d4, p-Phenylenediol-d4, p-Quinol-d4;
SMIL OC1=C([2H])C([2H])=C(O)C([2H])=C1[2H]
Molekylvægt (g/mol) 114.14