Få mere at vide
Hydroquinon, 99%
Beskrivelse
Hydroquinon bruges som et reduktionsmiddel og finder anvendelse i sort/hvid fotografiske fremkaldere til film og papir sammen med 4-(methylamino)phenolsulfat (metol). I denne applikation reduceres sølvhalogenider til elementært sølv. Det virker som en polymerisationsinhibitor, der forhindrer polymerisering af akrylsyre, methylmethacrylat, cyanoacrylat og andre monomerer. Det gennemgår mild oxidation for at omdannes til parabenzoquinon. Det bruges også som mellemprodukt til at producere antioxidanter til gummi og fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Hydroquinon bruges som et reduktionsmiddel og finder anvendelse i sort/hvid fotografiske fremkaldere til film og papir sammen med 4-(methylamino)phenolsulfat (metol). I denne applikation reduceres sølvhalogenider til elementært sølv. Det virker som en polymerisationsinhibitor, der forhindrer polymerisering af akrylsyre, methylmethacrylat, cyanoacrylat og andre monomerer. Det gennemgår mild oxidation for at omdannes til parabenzoquinon. Det bruges også som mellemprodukt til at producere antioxidanter til gummi og fødevarer.
Opløselighed Opløseligt i vand, methanol
, ethanol, diethylether, acetone, benzen og carbontetrachlorid.
Noter
Luft- og lysfølsom. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroquinone |
| Smeltepunkt | 170 °C til 172 °C |
| Tæthed | 1.32 |
| pH | 3.75 |
| Kogepunkt | 285 °C til 287 °C |
| Flammepunkt | 165 °C (329 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 605970 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hydroquinone
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydroquinone