Få mere at vide
Hydroquinon, 99%
Artikelnummer. 10500391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10500391 500 g Plastflaske 500g
10734621 2 kg Plastflaske 2kg
10338573 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10500391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120915000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00 DKK
    414.65 DKK / 500g
    Spare 81.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 123-31-9 | C6H6O2 | 110,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-31-9
Molekylær formel C6H6O2
Molekylvægt (g/mol) 110.11
MDL nummer MFCD00002339
InChI nøgle QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
PubChem CID 785
ChEBI CHEBI:17594
IUPAC navn benzen-1,4-diol
SMIL C1=CC(=CC=C1O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroquinone
Navn note 99%
Smeltepunkt 170,0 °C til 174,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.32
Kogepunkt 285,0 °C til 287,0 °C
Flammepunkt 165 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 06, 836
Fieser 05,341; 14,249
Merck Index 15, 4845
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 70 g/L i vand (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og ether, let opløselig i benzen, let opløselig i ethanol, acetone og methanol
Formel vægt 110.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Nålelignende krystaller eller krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroquinone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.