Få mere at vide
Hydroquinon, 99,5 %
Artikelnummer. 10761335 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10761335 1 kg Plastflaske 1kg
10313292 5 g Glasflaske 5g
10012840 50 g Plastflaske 50g
10454715 250 g Plastflaske 250g
15149253 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10761335 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219930010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
CAS: 123-31-9 | C6H6O2 | 110,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-31-9
Molekylær formel C6H6O2
Molekylvægt (g/mol) 110.11
MDL nummer MFCD00002339
InChI nøgle QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
PubChem CID 785
ChEBI CHEBI:17594
IUPAC navn benzen-1,4-diol
SMIL C1=CC(=CC=C1O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroquinone
Navn note P.A.
Smeltepunkt 170,0 °C til 174,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.32
Kogepunkt 285,0 °C til 287,0 °C
Flammepunkt 165 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,4% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H4(OH)2
Mængde 1 kg
Beilstein 06,836
Fieser 05,341; 14,249
Merck Index 15,4845
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 70 g/L i vand (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og ether, let opløselig i benzen, let opløselig i ethanol, acetone og methanol
Formel vægt 110.11
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Needle-like Crystals or Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroquinone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.